Learn More
Fisherbrand™ 9mm short thread Vial Kit, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, RedRubber/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
38.50€ - 44.95€
Specifica
Colore chiusura | Blue |
---|---|
Material (Liner) | Red Rubber/PTFE |
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Marking Spot | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11505934
|
Fisherbrand™
11 14 1906 |
No | Hydrolytic Glass (Class I) |
44.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12306202
|
Fisherbrand™
11 24 1920 |
No | Glass |
44.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15186425
|
Fisherbrand™
|
Sì | Glass |
38.50€
1 set |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- ND9
- 9mm
- Glass
- Clear
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole (6 mm)
- Polypropylene
- RedRubber/PTFE
- 1.0mm thickness
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Blue | |
Clear | |
1.85 mL | |
Polypropylene | |
32 mm |
Red Rubber/PTFE | |
11.6 mm | |
100 | |
Tappo a vite | |
9-425 |