Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread TPX Vial with integrated Glass Micro-Insert
Universally compatible on almost all autosamplers
75.30€ - 744.00€
Specifica
Descrizione | TopSert |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | TPX |
Volume (sistema metrico) | 0.36 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11871653
|
Fisherbrand™
11 14 1189 |
Clear |
744.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11515924
|
Fisherbrand™
11 14 1655 |
Amber |
75.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5ml vials, as for instance 11mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
- Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
Specifica
TopSert | |
TPX | |
GC, HPLC | |
Conical Integrated Insert | |
0.2 mL | |
32 mm | |
Autosampler Vial | |
No |
11.6 mm | |
0.36 mL | |
Short Thread | |
<1 μL | |
Fondo piatto | |
100 | |
ND9 |