Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Vial Septa
9mm Septa are available in PTFE/ Red Rubber, PTFE/Silicone or Red PTFE/White Silicone/Red PTFE to suit a variety of applications.
Marca:  Thermo Scientific™ C4000-30
14.88 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12458696
  • 15.00€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ 9mm Septa are available in PTFE/ Red Rubber, PTFE/Silicone or Red PTFE/White Silicone/Red PTFE to suit a variety of applications. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Septum for 9mm Screw Thread Cap
PTFE, Rubber
35 °shore
1.0 mm
Septa
9 mm Screw Thread Cap
Ivory, Red
Silicone/PTFE
100
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
9 mm