Learn More
Thermo Scientific™ Tappetini di tenuta per piastre da 96 pozzetti
Tappetini sigillanti tondi o quadrati per la chiusura di piastre di conservazione a 96 pozzetti, disponibili nei formati autoclavabile e forabile.
182.00€ - 258.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Solvent Or Alcohol Resistant | Alcohol Resistant, Solvent Resistant |
Descrizione | CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Certificazione/Conformità | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
Materiale | TPE |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Forma pozzetto | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Forma pozzetto | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10354033
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0674 |
Da -20° a 130 °C | Profilo rotondo | PCR Ready |
187.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10293223
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0566 |
Da -20° a 55 °C | Profilo rotondo | PCR Ready |
258.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10213073
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0675 |
-20°C to +130°C | Pozzetti quadrati | PCR Ready |
182.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10722684
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0566/SP |
-20°C to +120°C | Round | PCR Ready |
199.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Round or square CapMats, Sealing Mats, MatCaps for sealing 96-well storage plates, available in autoclavable and piercable formats.
I tappetini sigillanti da 96 pozzetti Thermo Scientific sono progettati per la conservazione di piastre da 96 pozzetti e sono disponibili nel formato perforabile o autoclavabile. I tappetini tondi o quadrati sono realizzati in elastomero termoplastico e sono idonei per la conservazione a lungo termine.
Caratteristiche principali
- Tappetini tondi o quadrati sigillanti per la conservazione di piastre a 96 pozzetti
- Griglia di riferimento alfanumerica
- Stampata da un elastomero termoplastico brevettato per un design flessibile
- Adatti per la conservazione a lungo termine
- Disponibili nel formato perforabile o autoclavabile
Versione perforabile: - Resistenti ai solventi (compresi DMSO, etanolo e isopropanolo)
- Idoneo all'irradiazione UV e gamma
- Richiede l'applicazione di una forza di 6 N per la perforazione
- Intervallo di temperatura: da −20 °C a +55 °C
- Idonea per l'irradiazione UV e gamma
- Intervallo di temperatura: da −20 °C a +130 °C
Pericolo: no
Condizioni di conservazione: Ambiente
Specifica
Natural | |
CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
TPE | |
96 | |
10 | |
96-well | |
Abgene | |
Sì |
Alcohol Resistant, Solvent Resistant | |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
Cleanroom | |
50 | |
Progettato per sigillare piastre di conservazione a 96 pozzetti e idoneo per la conservazione prolungata | |
Tappetino sigillante | |
None | |
PCR Ready |