Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips
GREENER_CHOICE
Treated specifically to increase protein binding. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips are suitable for optical measurements.
Marca:  Greiner Bio-One 762070
Codice prodotto. 10105111
  • 585.83€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Light beam not deflected by well profile
  • Flat Bottom
  • Polystyrene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Strip Plate
Strip Plate
6
Non-sterile
388 μL
Yes
100
Yes
-20°C to +60°C
Medium Binding
Polystyrene
20 to 350 μL
Microlon 200
Flat Bottom (F-well)
Transmission measurements
5