Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well Non-Coated Plastic Microplates
For any standard application or assay, you can be sure of excellent solvent resistance and low background noise with these high quality polypropylene 96-well microplates.
374.00€ - 995.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Product Line | Webseal |
Product Type | Microplate |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Total Volume (Metric) Well | N. per confezione | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Total Volume (Metric) Well | N. per confezione | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15884304
|
Thermo Scientific™
60180-P129 |
145 μL | 100 Microplates | Conical Bottom (V-well) |
822.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15851435
|
Thermo Scientific™
60180-P127 |
252 μL | 100 Microplates | Conical Bottom (V-well) |
995.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15836261
|
Thermo Scientific™
60180-P154 |
1100 μL | 50 Microplates | Round Bottom (U-well) |
424.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17493193
|
Thermo Scientific™
60180-P124 |
2000 μL | 50 Microplates | Round Bottom (U-well) |
374.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15172699
|
Thermo Scientific™
60180-P134 |
2000 μL | 60 Microplates | Round Bottom (U-well) | N/A | ||||
Descrizione
Whatever your standard or routine application or assay, you can be sure of excellent solvent resistance and low background noise with Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well Non-Coated Plastic Microplates. Made of high-quality, GC-tested polypropylene, these microplates are ideal for:
- Pharmaceutical and industrial QA/QC
- High-throughput screening (HTS)
- Sample collection and storage
- Combinatorial chemistry
- Liquid phase assay
Chemically and Thermally Resistant Polypropylene
- Broad chemical compatibility with alcohols, acetonitrile and other common HPLC solvents
- Will tolerate temperatures from −80°C to 121°C
- GC-tested to ensure low extractables
Broad Instrument Compatibility
- SBS and ANSI standard footprint design
Well Formats to Suit Every Application
- Shallow well and deep well formats
- U- and V- bottom wells ensure optimal sample recovery
Specifica
Standard | |
Webseal | |
Polypropylene | |
Non-coated |
8 x 12 | |
Microplate | |
Non-sterile |