Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell da 96 pozzetti DNA LoBind
Accelerate your manual and automated work processes with these 96-well polypropylene plates. Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deep Well Plates allow high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation.
197.00€ - 1165.00€
Specifica
Certificato | Yes |
---|---|
Formato | Standard |
Metodo di rilevamento | Quantitative Protein Analysis |
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polycarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Colore | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10369192
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030503104 |
White | 40 |
432.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10103843
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030507100 |
White | 120 |
1165.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10163983
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030507207 |
White | 80 |
708.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10318672
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030503244 |
Blue | 20 |
197.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10513503
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030503147 |
Blue | 40 |
432.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10664093
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030503201 |
White | 20 |
197.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- These polypropylene plates combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation
- Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines
- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labeling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- LoBind - free of surface coating e.g., silicone
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
- LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
- LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
Specifica
Yes | |
Quantitative Protein Analysis | |
Polycarbonate | |
DNA LoBind | |
Yes | |
121°C |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) | |
For PCR techniques |