Learn More
Fisherbrand™ 96 PP Well Plate with 96 Glass Insert and PE Snap Caps with Septum
For complex UHPLC, LC and GC applications
65.37€ - 133.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Clear |
Materiale | Glass |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Total Volume (Metric) Well | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Total Volume (Metric) Well | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11531404
|
Fisherbrand™
08 20 0911 |
1200 μL | circolare |
133.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11859620
|
Fisherbrand™
08 20 0943 |
200 μL | Flat Bottom (F-well) | N/A | |||||
11521404
|
Fisherbrand™
08 20 0897 |
400 μL | Taper |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12940851
|
Fisherbrand™
08 20 0905 |
1000 μL | circolare | N/A | |||||
Descrizione
- 96 Wells
- Silicone/PTFE
- Clear
- Glass
- Plates meet ANSI and SBS standards
- Different sealing options
- Chromatography tested
- No leeching due to high-end material
Specifica
Standard | |
Clear | |
96 |
8 x 12 | |
Glass |