Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Non-Assembled Clear Screw Thread Autosampler Vial Kits
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps pre-assembled septa.
32.60€ - 588.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Trasparente
Volume (sistema metrico) 2 mL
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Tipo di chiusura Materiale Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Tipo di chiusura Materiale Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
11543830
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60180-596
Black Screw Cap, Open Top Vetro Blue PTFE/Silicone
588.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
10246133
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-600
Black Screw Cap, Open Top Glass Red PTFE/White Silicone
63.55€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
10241965
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4013-14
Nero Screw Cap, Open Top, Flanged Vetro, PTFE, Silicone Red PTFE/White Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11377371
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4013-15
Nero Screw Cap, Open Top Vetro, PTFE, Silicone Red PTFE/White Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12601096
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4013-15P
Pink Screw Cap, Open Top Glass, PTFE, Silicone Red PFTE/White silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10577245
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4013-95W
Nero Screw Cap, Open Top, Flanged Vetro, PTFE, Silicone Red PTFE/White Silicone, Pre-slit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12440128
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4013-492
Nero Screw Cap, Open Top Vetro, PTFE, Silicone Red PTFE/White Silicone Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11598220
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SHL
White Screw Cap, Open Top, Flanged Vetro, PTFE, Silicone Soft Blue Silicone/PTFE Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
13121813
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
TSL
Black Screw Cap, Open Top Vetro, PTFE, Silicone White Silicone/Red PTFE Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination. Each Thermo Scientific™ 8mm Clear Vial Convenience kits (Unassembled) includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps and pre-inserted septa. The reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Two-compartment, see-through benchtop storage tray
  • Caps with septa are not attached to vials (packaged in plastic bags)
Specifica
Specifica
12 mm
2 mL
2 mL
8-425
Trasparente
100
32 mm
8-425 mm