Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Crimp Caps
8mm Crimp Top Closures provide a leak-resistant seal, feature 4mm openings and are available with a variety of septa materials with and without liners.
Marca:  Thermo Scientific™ 8-AC(B)-ST144
Codice prodotto. 10599542
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
These 8mm Crimp Top Closures feature convenient pre-assembled caps and septa. They provide a secure leak-resistant seal and minimize contamination from handling. 8mm Crimp Top closures feature 4mm openings and are available with a variety of septa materials with and without liners to match your chromatography needs. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Available in a variety of colors and septum types
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
8mm Crimp Cap, 4mm hole
Alluminio, Silicone, Aluminum
500
Crimp Cap
8 mm Crimp Top Vials
Blu, Red
Blue Silicone/Red PTFE
1.4 mm
8 mm