Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro ambrato da 8 mm
Selezionare dalle fiale in vetro ambrato di alta qualità da 8 mm che soddisfano tutti i requisiti di Stati Uniti, UE e JPN Pharmacopia.
23.37€ - 131.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura | 8 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
Colore | Amber |
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
Materiale | Glass |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10713074
|
Thermo Scientific™
60180-560 |
Screw Thread Vial with Write-on Patch | Sì | N/A | |||||
11995703
|
Thermo Scientific™
C4013-2 |
Screw Thread Vial, Standard opening | No |
26.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13424016
|
Thermo Scientific™
C4013-2W |
Screw Thread Vial with ID patch, Standard opening | Sì | N/A | |||||
11503690
|
Thermo Scientific™
2-SV(A) |
Fiala con filettatura 8-425 | Sì | N/A | |||||
Descrizione
Seleziona dal portfolio delle fiale in vetro ambrate con filettatura da 8 mm Thermo Scientific™ che soddisfano tutti i requisiti degli Stati Uniti, dell'Europa e della JPN Pharmacopia. Queste provette per un basso volume di campioni sono ideali per vassoi per autocampionatore da 6, 7e 8 mm. È possibile scegliere tra base piatta o conica per ottimizzare il recupero necessario per iniezioni di piccoli campioni. I manicotti riutilizzabili supportano le provette sigillate nella posizione corretta nei caroselli autocampionatore o in rack e consentono il movimento delle provette come unità in posizione di iniezione negli autocampionatori per GC e HPLC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, National™ e Chromacol™.
La fiala più adatta alle proprie esigenze
- Il vetro borosilicato neutro di qualità GOLD è un vetro ad alta purezza e bassa espansione con una concentrazione estremamente bassa di siti attivi per la protezione da interazioni indesiderate
- I manicotti di precisione (in vetro o PTFE) consentono di utilizzare le fiale nella stragrande maggioranza degli autocampionatori commerciali
Compatibilità con gli autocampionatori*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Per la compatibilità con gli autocampionatori, vedere il catalogo colonne e consumabili Thermo Scientific.
Specifica
8 mm | |
Amber | |
Glass | |
<170μL | |
2 mL | |
32 mm | |
8-425 |
12 mm | |
12 mm | |
2 mL | |
Fondo piatto | |
Tappo a vite | |
Screw Thread Vial | |
1.5 mL |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.