Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Crimp Top Vials
These high-quality amber glass 8mm crimp/snap top vials are ideal low-volume sample vials for 6mm, 7mm and 8mm autosampler trays.
31.76€ - 381.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura 8 mm
Colore Amber
Materiale Glass
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Tipo Crimp Top Vial
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile della base Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile della base Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10414312
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
02-CTV(A)
250 μL Conical 500 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11553780
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
05-CTV(A)
500 μL Conical 500 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11931573
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
06-CTV(A)
600 μL Conical 500
381.00€
pezzi 500
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11583770
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
07-CPV(A)
575 μL Conical 500 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11563780
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
08-CRV(A)
700 μL Round Bottom 500 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12433598
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4008-730
550 μL Conical 100 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12453598
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4008-740
575 μL Conical 100 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10661006
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4008-742
775 μL Flat Base 100 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
These low-volume sample vials are ideal for 6mm, 7mm and 8mm autosampler trays. Choose from flat or conical base to maximize recovery needed for small-sample injections. Re-usable sleeves support the crimped, sealed vials in the correct position in autosampler carousels or in racks and allow movement of the vials as a unit to injection positions in both GC and HPLC autosamplers. Made of superior quality 51A amber (Type 1, Class B), these vials meet all requirements of US, EU and JPN Pharmacopia. Choose from Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM, ChromacolTM brands.
Choose the right vial for your needs
8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Specifica
Specifica
8 mm
Glass
Crimp Top Vial
No
Amber
Tappo a capsula
8 mm