Learn More
8-Methoxypsoralen, 99%
Codice prodotto. 10328540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 298-81-7 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-81-7
Formula molecolare C12H8O4
Molecular Weight (g/mol) 216.19
Numero MDL MFCD00005009
InChI Key QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin
PubChem CID 4114
ChEBI CHEBI:18358
IUPAC Name 9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
SMILES COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Methoxypsoralen
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 143.0°C to 148.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 19, I, 711
Indice di Merck 15, 6059
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,sparingly soluble in ether,soluble in boiling alcohol,acetone,acetic acid,,propylene glycol and benzene,freely soluble in chloroform
Peso formulazione 216.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Needle-like Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Methoxypsoralen
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.