Learn More
8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10582412
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14510-06-6
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Numero MDL MFCD00168962
InChI Key SLBPIHCMXPQAIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8-hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarboxaldehyde, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarboxaldehyde, quinaldaldehyde, 8-hydroxy, acmc-20af77, 8-hydroxy-2-quinolinecarbaldehyde, 8-hydroxy-quinolin-2-carbaldehyde, 8-oxidanylquinoline-2-carbaldehyde, 8-hydroxy-2-quinolinecarbaldehyde #, 8-hydroxy-quinoline-2-carboxaldehyde
PubChem CID 599342
IUPAC Name 8-hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 96.0°C to 100.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.