Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Controller a 8 canali
Disponibile come accessorio visivo per i sensori di ossigeno, il controller multicanale fornisce energia elettrica e letture digitali o grafiche per un massimo di 8 canali. Si integra con i sensori in modo tale che possiate progettare un sistema completo per proteggere il vostro stabilimento.
Marca:  PureAire Monitoring Systems, Inc. 99058
Codice prodotto. 16258821
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disponibile come alimentatore per i monitor per ossigeno e i rilevatori di gas, il controller multicanale PureAire fornisce energia elettrica e letture digitali o grafiche per un massimo di 8 canali. Il controller multicanale PureAire si integra con la linea completa di monitor per ossigeno e rilevatori di gas di PureAire, in modo tale che possiate progettare un sistema completo per proteggere il vostro stabilimento.
  • Approvazione CE
  • Caratteristiche
    • Progettato per controllare e alimentare 8 monitor
    • Collega qualsiasi sensore di gas a 2 o 3 fili
    • 2 relè di allarme
    • Display LCD digitale e grafico che mostra la concentrazione di gas
    • 4- 20 mA
    • Capacità Modbus (disponibile su richiesta)
    • Alimentatore integrato
  • Il controller multicanale PureAire collega i sensori a 2 o 3 fili ai monitor/analizzatori per ossigeno o ai rilevatori di gas. L'alimentatore integrato consente al controller multicanale di alimentare i monitor collocati fino a 30 metri di distanza. I 2 relè regolabili consentono di creare gli avvisi sonori desiderati per informare i lavoratori.
  • Il controller a 8 canali consente di portare individualmente i canali in modalità offline per una facile calibrazione o manutenzione dei sensori. Mentre un canale è offline, gli altri sistemi continueranno a funzionare normalmente.
  • Il controller multicanale consente di configurare le caratteristiche per ogni sensore di gas per una rapida differenziazione. Il display grafico LCD mostra i dati correnti su tutti i canali collegati o i dati di tendenza in un intervallo di tempo selezionato. È possibile gestire i dati del display del controller in percentuale, parti per milione (ppm) o parti per miliardo (ppb). L'interfaccia di comunicazione Modbus RS-485 è disponibile su richiesta.
Certifications
CE Approved
Servizi
2 anni
Specifica
Specifica
8 toxic gas and oxygen monitors. 2 wire loop or 3 wire input. 3/4 in. LCD digital display, back lit.
10.5 in.
6.25 in.
-32°F to +122°F
115 - 240 V
6.11 lb.
9 in.
6.25 x 9 x 10.5 in.
266.7 mm
158.75 mm
-35 to 50°C
2 Year after ETD
2.77 kg
228.6 mm