Learn More
Integra Biosciences™ 8-channel Adapter
Use these adapters with VACUBOY aspiration tools. Integra Biosciences™ 8-Channel Adapters used with VACUBOY aspiration tools convert any vacuum source into a user-friendly aspiration system.
57.35€ - 74.80€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) VACUBOY Aspiration Tools
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10023451
Vedere i documenti
Integra Biosciences™
155503
8-Channel stainless steel adapter, 40mm
74.80€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12603275
Vedere i documenti
Integra Biosciences™
159025
8-Channel adapter with ejector for grip tips
57.35€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 8-Channel adapter
  • Flame sterilizable for maximal safety
  • Fit a variety of tubes, flasks, bottles etc.
  • Accommodate 12- to 96-well plates
Can be used with VACUSAFE comfort vacuum system. Enables liquid residues to be disposed of reliably, precisely and conveniently:
  • With a precisely dosed volume
  • Without loss of drops
  • Without risk of contamination
  • Without causing tiredness
  • All parts in contact with fluids are autoclavable
Specifica
Specifica
VACUBOY Aspiration Tools