Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-O-Matic Solution
7X™-O-Matic Solution was developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware under pressure, heat and agitation (machine wash)
122.00€ - 335.00€
Specifica
Forma | Liquid |
---|---|
pH | 9 to 11 |
Aspetto | Clear to Light Yellow |
Concentrazione | 7X |
Content And Storage | 15°C to 30°C |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11449585
|
MP Biomedicals™
097667494 |
4 x 1 gal. |
332.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11459585
|
MP Biomedicals™
097667495 |
5 gal. |
335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11439585
|
MP Biomedicals™
097667493 |
1 gal. |
122.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware
- Formulated to be used in a machine washer to withstand heat, pressure and agitation
- Powerful wetting and penetrating agent, which contains a non-ionic surfactant and a hydrotrope to complex phosphates
- Behaves and remains mostly suds-free when agitated
- Several convenient package sizes are available, and it is stable for long-term storage
- Effective and safe
- Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
- No etch to glass or plastic labware at any concentration
- Completely drains from glassware in seconds
Specifica
Liquid | |
Clear to Light Yellow | |
15°C to 30°C |
9 to 11 | |
7X | |
Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- 7X-O-Matic
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.