Learn More
SHOWA™ Guanto monouso nitrile, senza polvere
Guanto monouso robusto di protezione chimica con manica lunga, senza silicone e altamente resistente alla penetrazione! Molta alta resistenza alla rottura!
Marca: SHOWA™ 758507S
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Guanto più spesso con eccezionale resistenza agli agenti chimici.
- Polsino lungo per maggiore protezione.
- Evita i rischi di allergia al lattice, Tipo I e IV.
- Sensazione di seconda pelle, consistenza più morbida e facile da indossare.
- Formulazione a basso modulo per una migliore vestibilità e per ridurre l'affaticamento della mano.
- Finitura testurizzata dei popastrelli per una presa migliore.
- Senza polvere e silicone.
- Dissipatore elettrostatico in uso (ESD).
- Categoria III, conforme agli stabdard EN 374 ed EN 455.
Specifica
Regolazione UE 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, Regolazione UE 1935/2004 & 10/2011 | |
Cobalt Blue | |
Ambidestri | |
Nitrilo | |
Piccolo | |
0,20 mm | |
7585S | |
30 cm |
0.65 | |
Sì | |
Sì | |
senza polvere | |
non sterili | |
Finitura antiscivolo | |
scatola distributore |