Learn More
Ansell™ 70-205 Series Yellow Neptune™ Light Weight Gloves
Designed to provide mechanical strength in light-to-heavy duty handling and production applications. Neptune™ Aramid fiber Industrial Knitted Gloves offer enhanced comfort and dexterity.
119.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 407:2004 |
---|---|
Classificazione | Standards CATEGORY III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI |
Descrizione | Knit construction |
Colore | Giallo |
Cut Resistance Rating | Very high cut resistance |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12690962
|
Ansell™
70205100 |
10 |
119.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12610972
|
Ansell™
70205080 |
8 |
119.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12600972
|
Ansell™
70205070 |
7 |
119.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12620972
|
Ansell™
70205090 |
9 |
119.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- High-cut resistance with Kevlar™ aramid fibers reinforcement
- Neptune coating allows glove fibers to repel liquids
- Reinforced thumb welt increases abrasion resistance
- Ambidextrous
- Washable and reusable
- Knitwrist cuff
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 407:2004 | |
Knit construction | |
Very high cut resistance | |
13 gauge | |
12 pairs in a bag, 12 bags in a carton | |
70-205 |
Standards CATEGORY III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI | |
Giallo | |
Mechanical Protection Gloves | |
Knit | |
144 Pairs | |
220 to 280 mm |