Learn More
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 97%
CAS: 450-62-4 | C10H10F3N | 201.192 g/mol
47.85€ - 622.00€
Identificatori chimici
CAS | 450-62-4 |
---|---|
Formula molecolare | C10H10F3N |
Molecular Weight (g/mol) | 201.192 |
Numero MDL | MFCD00079784 |
InChI Key | RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-trifluoromethyl, pubchem7221, acmc-20aip4 |
PubChem CID | 2781139 |
IUPAC Name | 7-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
SMILES | C1CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)NC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11328265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10150.MD |
250 mg |
47.85€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11308265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10150.03 |
1 g |
141.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11318265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10150.06 |
5 g |
622.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
450-62-4 | |
201.192 | |
RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N | |
2781139 | |
C1CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)NC1 |
C10H10F3N | |
MFCD00079784 | |
7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-trifluoromethyl, pubchem7221, acmc-20aip4 | |
7-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
Specifica
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline | |
30°C to 34°C | |
C10H10F3N | |
153990 | |
RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N | |
7-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline | |
2781139 | |
97% |
450-62-4 | |
135°C to 140°C (22 mmHg) | |
MFCD00079784 | |
7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-trifluoromethyl, pubchem7221, acmc-20aip4 | |
C1CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)NC1 | |
201.192 | |
201.19 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures