Learn More
7-Hydroxyquinoline, 99%
Codice prodotto. 10437893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 580-20-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 580-20-1
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD00016730
InChI Key QUUFTOGCVYWGNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-hydroxyquinoline, quinolin-7-ol, 7-quinolinol, unii-d2g6yuk7zj, 7-chinolinol, ccris 4332, d2g6yuk7zj, xcrppapdrubkrj-uhfffaoysa-n, quinolin-1-ium-7-olate, 7hydroxyquinoline
PubChem CID 11378
IUPAC Name 1H-quinolin-7-one
SMILES C1=CNC2=CC(=O)C=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxyquinoline
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 239°C to 244°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Hydroxyquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.