Learn More
7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2703523
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 50544-72-4
Formula molecolare C12H14O3
Molecular Weight (g/mol) 206.241
Numero MDL MFCD01314121
InChI Key OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl
PubChem CID 2727974
IUPAC Name 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3H-chromen-4-one
SMILES CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%