Learn More
6-Quinolinecarbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-Quinolinecarbaldehyde |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 157.17 |
Percent Purity | 97% |