Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid monohydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4509681
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Identificatori chimici
CAS 37972-69-3
Formula molecolare C5H3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 139.09
Numero MDL MFCD09064936
InChI Key GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
PubChem CID 305970
IUPAC Name 6-oxo-1H-pyridazine-3-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.12
Percent Purity 97%