Learn More
6-Nitroindoline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-173568 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 19727-83-4
Formula molecolare C8H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00005710
InChI Key LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitroindoline, indoline, 6-nitro, 1h-indole, 2,3-dihydro-6-nitro, 6-nitro-indoline, 2,3-dihydro-6-nitro-1h-indole, ccris 3302, zlchem 357, pubchem7443
PubChem CID 29757
IUPAC Name 6-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2CCNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Nitroindoline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 66°C to 70°C
Colore Orange or Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and methanol
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals