Learn More
6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride, 97%
CAS: 312300-42-8 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
139.00€ - 404.00€
Identificatori chimici
CAS 312300-42-8
Formula molecolare C6H6ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 207.63
Numero MDL MFCD06739108
InChI Key OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
PubChem CID 22344709
IUPAC Name 6-methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
SMILES COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10564028
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
429410010
1 g Bottiglia in vetro
139.00€
1g
10155857
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
429410050
5 g Bottiglia in vetro
404.00€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
312300-42-8
207.63
OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
22344709
COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
C6H6ClNO3S
MFCD06739108
6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
6-methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
Specifica
6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
96.0
42.0°C to 45.0°C
Authentic
C6H6ClNO3S
6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
207.63
207.64
Crystalline Low Melting Solid
312300-42-8
100.0
White
96% min. (GC)
MFCD06739108
OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
6-methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
22344709
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
Identificativo prodotto
  • 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.