Learn More
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10481664
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 321309-28-8
Formula molecolare C9H7FO4
Molecular Weight (g/mol) 198.149
Numero MDL MFCD02681981
InChI Key HWBALMSPYAUMMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylic acid, 8-carboxy-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-1,3-benzodioxene-8-carboxylic acid, 4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylicacid, 6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxane-8-carboxylic acid, fbg
PubChem CID 2779901
IUPAC Name 6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid
SMILES C1C2=C(C(=CC(=C2)F)C(=O)O)OCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxine-8-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 198.15
Percent Purity 97%