Learn More
6-chloronicotinamide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11996281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 6271-78-9
Formula molecolare C6H5ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Numero MDL MFCD00006242
InChI Key ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
PubChem CID 80456
IUPAC Name 6-chloropyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloronicotinamide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 204.4°C to 207.9°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare Cl(C5H3N)CONH2
Quantità 5 g
Beilstein 22,44
Peso formulazione 156.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Chloronicotinamide, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.