Learn More
6-Chlorohexanoyl chloride, 95%
Codice prodotto. p-7045549
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 19347-73-0 | C6H10Cl2O | 169.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19347-73-0
Formula molecolare C6H10Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 169.045
Numero MDL MFCD00041436
InChI Key WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride
PubChem CID 88014
IUPAC Name 6-chlorohexanoyl chloride
SMILES C(CCC(=O)Cl)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chlorohexanoyl chloride
Punti di ebollizione 90°C (7 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1852393
Peso formulazione 169.05
Percent Purity 95%