missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Chloro-2,3-difluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. p-7032157
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1373920-86-5
Formula molecolare C8H5ClF2O
Molecular Weight (g/mol) 190.574
Numero MDL MFCD22201051
InChI Key MSWPVZQPVHBWRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6'-chloro-2',3'-difluoroacetophenone, 1-6-chloro-2,3-difluorophenyl ethanone, 6-chloro-2,3-difluoroacetophenone, 1-6-chloro-2,3-difluorophenyl ethan-1-one
PubChem CID 86277651
IUPAC Name 1-(6-chloro-2,3-difluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)F)Cl

Specifica

Materiale o nome chimico 6-Chloro-2,3-difluoroacetophenone
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.57
Percent Purity 97%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato