Learn More
6-Benzylaminopurine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10073383
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1214-39-7
Formula molecolare C12H11N5
Molecular Weight (g/mol) 225.26
Numero MDL MFCD00005572
InChI Key NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
IUPAC Name N-benzyl-7H-purin-6-amine
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Benzylaminopurine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 229.0°C to 233.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 26, IV, 3575
Peso formulazione 225.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Benzylaminopurine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.