Learn More
6-Aminocaproic acid, 99+%
CAS: 60-32-2 | C6H13NO2 | 131.17 g/mol
80.60€ - 1585.00€
Identificatori chimici
CAS | 60-32-2 |
---|---|
Formula molecolare | C6H13NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 131.17 |
InChI Key | SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin |
PubChem CID | 564 |
ChEBI | CHEBI:16586 |
IUPAC Name | 6-aminohexanoic acid |
SMILES | C(CCC(=O)O)CCN |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10578650
|
Thermo Scientific Acros
103301000 |
100 g | Plastic bottle |
80.60€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10244080
|
Thermo Scientific Acros
103305000 |
500 g | Plastic bottle |
140.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10482865
|
Thermo Scientific Acros
103300025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
534.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11935331
|
Thermo Scientific Acros
103300100 |
10 kg | Plastic drum |
1585.00€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
60-32-2 | |
131.17 | |
6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin | |
CHEBI:16586 | |
C(CCC(=O)O)CCN |
C6H13NO2 | |
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N | |
564 | |
6-aminohexanoic acid |
Specifica
6-Aminocaproic acid | |
204.0°C to 209.0°C | |
Authentic | |
C6H13NO2 | |
04,434 | |
6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin | |
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N | |
6-aminohexanoic acid | |
564 | |
131.17 | |
Crystalline Powder |
60-32-2 | |
White | |
99+% | |
H2N(CH2)5CO2H | |
15,427 | |
(13g/100ml H2O) Clear colorless solution | |
C(CCC(=O)O)CCN | |
131.17 | |
CHEBI:16586 | |
99+% |
Sicurezza e movimentazione
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 200-469-3
- 6-Aminocaproic acid
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.