Learn More
6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10240750
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
CAS: 99584-10-8 | C8H8N2O2 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99584-10-8
Formula molecolare C8H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD07801206
InChI Key FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one
PubChem CID 6486006
IUPAC Name 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Amino-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 148°C to 151°C
Colore Tan
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 164.17
Percent Purity 90%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.