Learn More
6-(2-furyl)nicotinic acid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-(2-Furyl)nicotinic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 189.17 |
Percent Purity | 97% |