Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3.5 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
47.85€ - 272.00€
Specifica
MWCO | 3.5 kDa |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15360772
|
Spectrum™
132724T |
29 mm | 6.4 mL/cm vol./length | 5 m Tubing/Kit |
272.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15370772
|
Spectrum™
132 724T1 |
29 mm | 6.4 mL/cm vol./length | 1 m Tubing/Kit | N/A | ||||
15380772
|
Spectrum™
132 725T1 |
34 mm | 9.3 mL/cm vol./length | 1 m Tubing/Kit | N/A | ||||
15340772
|
Spectrum™
132 720T1 |
11.5 mm | 1.1 mL/cm vol./length | 1 m Tubing/Kit | N/A | ||||
12791138
|
Spectrum™
132720T |
11.5 mm | 1.1 mL/cm vol./length | 5 m Tubing/Kit |
230.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11571060
|
Spectrum™
132725T |
34 mm | 5 m | 5 m Tubing/Kit |
258.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- For basic dialysis applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
- Packaged dry with glycerin (soak in water) or without glycerin (no soaking required)
Specifica
3.5 kDa |