Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
With Standard Grade Regenerated Cellulose membrane tubing for applications with significant size difference between MW species being separated
48.32€ - 282.00€
Specifica
MWCO | 12 to 14 kDa |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 2 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15310762
|
Spectrum™
132 678T1 |
16 mm | 2 mL/cm | 1 m Tubing/Kit | N/A | ||||
15320762
|
Spectrum™
132 680T1 |
29 mm | 6.4 mL/cm | 1 m Tubing/Kit | N/A | ||||
15390752
|
Spectrum™
132676T |
6.5 mm | 0.32 mL/cm vol./length | 5 m Tubing/Kit |
227.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15300762
|
Spectrum™
132 676T1 |
6.5 mm | 0.32 mL/cm vol./length | 1 m Tubing/Kit | N/A | ||||
11541040
|
Spectrum™
132680T |
29 mm | 5 m | Each |
234.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15340762
|
Spectrum™
132682T |
67 mm | 34 mL/cm vol./length | 5 m Tubing/Kit |
282.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15350762
|
Spectrum™
132 682T1 |
67 mm | 34 mL/cm vol./length | 1 m Tubing/Kit | N/A | ||||
15360762
|
Spectrum™
132684T |
76 mm | 46 mL/cm vol./length | 5 m Tubing/Kit |
202.00€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12771138
|
Spectrum™
132678T |
16 mm | 5 m | Each |
160.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- For higher permeability applications, or evaluating dialysis tubing for dialysis application
- Packaged dry with glycerin (soak in water)
Specifica
12 to 14 kDa |