Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 10,000 D MWCO Standard RC Pre-Treated Dialysis Kits
With chemically-treated tubing to remove any trace levels of heavy metals and sulfide compounds
143.82€ - 215.00€
Specifica
MWCO 10 kDa
Quantità 1 m Tubing/Kit
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15340702
Vedere i documenti
Spectrum™
132120T
29 mm 6.4 mL/cm vol./length
215.00€
1m
15310702
Vedere i documenti
Spectrum™
132 117T
7.5 mm 0.45 mL/cm vol./length Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15320702
Vedere i documenti
Spectrum™
132 118T
15 mm 1.8 mL/cm vol./length Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15330702
Vedere i documenti
Spectrum™
132119T
20.4 mm 3.3 mL/cm vol./length
177.00€
1m
Descrizione
Descrizione
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • Equilibrated in water
  • Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • For small experiments or qualifying a membrane for a particular application
Specifica
Specifica
10 kDa
1 m Tubing/Kit