Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 and 4 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
For smaller dialysis experiments or evaluating dialysis tubing for dialysis application
47.85€ - 236.00€
Specifica
MWCO 12 to 14 kDa
Visualizza altre specifiche
Includes:
  • 1m or 5m of Spectra/Por 2 or 4 dialysis tubing
  • One Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • One weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • Two adhesive tubing openers
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15320772
Vedere i documenti
Spectrum™
132709T
48 mm 18 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit
236.00€
5m
15330772
Vedere i documenti
Spectrum™
132 709T1
48 mm 18 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15300772
Vedere i documenti
Spectrum™
132 703T1
20.4 mm 3.3 mL/cm vol./length 1 m Tubing/Kit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15390762
Vedere i documenti
Spectrum™
132703T
20.4 mm 3.3 mL/cm vol./length 5 m Tubing/Kit
209.00€
5m
Descrizione
Descrizione
  • Hydrophilic, symmetric porosity
  • Ensures higher permeability and basic dialysis
  • Available as dry with glycerin (soak in water)
Specifica
Specifica
12 to 14 kDa