Learn More
5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3629713
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 24372-48-3
Formula molecolare C10H13NOS
Molecular Weight (g/mol) 195.28
Numero MDL MFCD05263177
InChI Key SFDXRMCPPLZJBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2113341
SMILES O=CC1=CC=C(S1)N1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-piperidin-1-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carboxaldehyde, 5-piperidylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-piperidinyl, piperidinothiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-piperidinyl
IUPAC Name 5-piperidin-1-ylthiophene-2-carbaldehyde
Peso formulazione 195.28
Percent Purity 97%