Learn More
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10402664
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3629712
250 mg, Amber Glass Bottle, 250mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10402664
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC55001CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 75754-04-0
Formula molecolare C12H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 199.209
Numero MDL MFCD04114189
InChI Key CNCJXSKAKGXNKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenylpicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenylpicolinicacid, pubchem22107, 5-phenyl-picolinic acid, acmc-1bb5a, 2-carboxy-5-phenylpyridine, 3-phenyl-6-carboxypyridine, 5-phenyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2762870
IUPAC Name 5-phenylpyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 95%
Titolo del prodotto
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™ >