Learn More
5-Methylisatin, 95%
Codice prodotto. p-7077196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 608-05-9 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-05-9
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Numero MDL MFCD00005721
InChI Key VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione
PubChem CID 11840
IUPAC Name 5-methyl-1H-indole-2,3-dione
SMILES CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylisatin
Punto di fusione 180.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Beilstein 21,509
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methylisatin