Learn More
5-Fluoroindole, 98%
Codice prodotto. p-134748 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
5g
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 399-52-0
Formula molecolare C8H6FN
Molecular Weight (g/mol) 135.14
Numero MDL MFCD00005671
InChI Key ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroindole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 44.0°C to 48.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 135.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder