Learn More
5-Fluoro-2-nitrophenol, 99%
Codice prodotto. p-3758010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 446-36-6 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-36-6
Formula molecolare C6H4FNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.1
Numero MDL MFCD00007107
InChI Key QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
PubChem CID 9937
IUPAC Name 5-fluoro-2-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-nitrophenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 32°C to 35°C
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(NO2)OH
Quantità 25 g
Beilstein 06, II, 225
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 157.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder, Crystals or Crystalline Mass and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Fluoro-2-nitrophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.