Learn More
5-Fluoro-2-methylphenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7028343
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452-85-7
Formula molecolare C7H7FO
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Numero MDL MFCD00673009
InChI Key CKJOSIHYVLHIER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-fluoro-o-cresol, 5-fluoro-2-methyl-phenol, pubchem1502, 2-methyl-5-fluorophenol, acmc-1afs5, 5-fluoranyl-2-methyl-phenol, ksc494a2f
PubChem CID 2774616
IUPAC Name 5-fluoro-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-methylphenol
Densità 1.157
Punti di ebollizione 66°C (4 mmHg)
Odore Phenol-like
Indice di rifrazione 1.514
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 3234863
Peso formulazione 126.13
Percent Purity 98%