Learn More
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
53.60€ - 173.87€
Identificatori chimici
CAS 179897-94-0
Formula molecolare C7H8BFO3
Molecular Weight (g/mol) 169.95
Numero MDL MFCD01863526
InChI Key CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
PubChem CID 2782673
IUPAC Name (5-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15465507
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32748.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15475507
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32748.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
179897-94-0
169.95
CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
2782673
COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
C7H8BFO3
MFCD01863526
5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
(5-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
Specifica
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
C7H8BFO3
5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
169.95
169.95
179897-94-0
MFCD01863526
CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
(5-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
2782673
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures