Learn More
5-Chlorosalicylaldehyde, 98%
Codice prodotto. p-91723 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 635-93-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 635-93-8
Formula molecolare C7H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Numero MDL MFCD00003331
InChI Key FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy, 4-chloro-2-formylphenol, salicylaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, unii-4gcc8zkm3o, 5-chloro-salicylaldehyde, 4gcc8zkm3o, 5-chloro-2-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 12481
IUPAC Name 5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorosalicylaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 102°C to 103°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 156.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder