Learn More
5-Bromoisatin, 98%
Codice prodotto. p-3593350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
CAS: 87-48-9 | C8H4BrNO2 | 226.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-48-9
Formula molecolare C8H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 226.03
Numero MDL MFCD00005719
InChI Key MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
PubChem CID 6889
IUPAC Name 5-bromo-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromoisatin
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 251.0°C to 253.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 21, 453
Peso formulazione 226.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromoisatin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.