Learn More
5-Bromoindole, 99%
Codice prodotto. p-75866 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10075-50-0
Formula molecolare C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.05
Numero MDL MFCD00005670
InChI Key VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
IUPAC Name 5-bromo-1H-indole
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromoindole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 92.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 196.05
Percent Purity 99%
Forma fisica Chunks and/or Powder
Identificativo prodotto
  • 5-Bromoindole