Learn More
5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10225434
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Identificatori chimici
CAS 42753-71-9
Formula molecolare C6H8BrN2
Molecular Weight (g/mol) 188.05
Numero MDL MFCD00068230
InChI Key SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
IUPAC Name 5-bromo-6-methylpyridin-2-amine
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 100 g
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 95%