Learn More
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3629708
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 21354-98-3
Formula molecolare C10H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 238.08
Numero MDL MFCD11109319
InChI Key QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
PubChem CID 15328586
IUPAC Name 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
SMILES CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 238.08
Percent Purity 95%